N-[2-(Acetylamino)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N'-(1,2-Phenylene)diacetamide
OR30279-1G
APOSOR30279-1GEA 89.9 EUR
APOSOR30279-1G
N-[2-(Acetylamino)phenyl]acetamide
N-[2-(Acetylamino)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092752
CAS-Nummer: 2050-85-3