1-[(4-Isothiocyanatophenyl)sulphonyl]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR30283-1G
APOSOR30283-1GEA
168
EUR
APOSOR30283-1G
1-[(4-Isothiocyanatophenyl)sulphonyl]piperidine
1-[(4-Isothiocyanatophenyl)sulphonyl]piperidine
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₂S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023666 CAS-Nummer: 7356-55-0 |