5-Butyl-2-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Butyl-1-iod-2-methylbenzol
OR30290-10G
APOSOR30290-10GEA
0
EUR
APOSOR30290-10G
5-Butyl-2-iodtoluol
5-Butyl-2-iodtoluol
Formel:
C₁₁H₁₅I Molecular Weight: 274.14 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C/0.1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
175278-38-3 |