2-Chlor-4-nitrobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30292-1G
APOSOR30292-1GEA
26.1
EUR
APOSOR30292-1G
2-Chlor-4-nitrobenzamid
2-Chlor-4-nitrobenzamid
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017119 CAS-Nummer: 3011-89-0 |