3-(4-tert-Butylphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-3-[4-(tert-butyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole, 1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-4-(tert-butyl)benzene
OR3030-250MG
APOSOR3030-250MGEA
122
EUR
APOSOR3030-250MG
3-(4-tert-Butylphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-tert-Butylphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₄H₁₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067993 CAS-Nummer: 175137-47-0 |