1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Carbamoylcyclopropanecarboxylic acid
OR303011-1G
APOSOR303011-1GEA
26.1
EUR
APOSOR303011-1G
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₅H₇NO₃ Molecular Weight: 129.12 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190650 CAS-Nummer: 6914-74-5 |