(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,5-Dimethylthiazol-4-yl)acetic acid
OR30302-1G
APOSOR30302-1GEA
75.4
EUR
APOSOR30302-1G
(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2,5-Dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171,22 g/mol Schmelzpunkt: 110…113 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02677725 CAS-Nummer: 306937-38-2 |