Phosphonitrilic chloride trimer 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30304-100G OR30304-25G OR30304-500G
APOSOR30304-100GEA 84.1 EUR
APOSOR30304-100G APOSOR30304-25G APOSOR30304-500G
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Phosphonitrilic chloride trimer
Formel: Cl₆N₃P₃
Siedepunkt: 127 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006474
CAS-Nummer: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR