Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303056-1G
APOSOR303056-1GEA 128 EUR
APOSOR303056-1G
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₂N₂O₄
Molecular Weight: 306.36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07370044
CAS-Nummer: 148148-48-5