2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303066-1G
APOSOR303066-1GEA 638 EUR
APOSOR303066-1G
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
2-Chlorobenzene-1-carboximidamide
Formel: C₇H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662890
CAS-Nummer: 45743-05-3