tert-Butyl-4-{[8-(ethoxycarbonyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303120-500MG
APOSOR303120-500MGEA
661
EUR
APOSOR303120-500MG
tert-Butyl-4-{[8-(ethoxycarbonyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-{[8-(ethoxycarbonyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl]methyl}piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₂₀H₂₈N₄O₄ Molecular Weight: 388,47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755391 CAS-Nummer: 1211592-94-7 |