Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303142-1G
APOSOR303142-1GEA 0 EUR
APOSOR303142-1G
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
Molecular Weight: 235,282 g/mol
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00894965
CAS-Nummer: 132144-02-6