5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303166-1G
OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA
671
EUR
APOSOR303166-1G
APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃S Molecular Weight: 208.234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19440790 CAS-Nummer: 123392-43-8 |