(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303181-500MG
APOSOR303181-500MGEA
661
EUR
APOSOR303181-500MG
(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13152280 CAS-Nummer: 226916-19-4 |