Allylamine, N-FMOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303191-1G
OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA
671
EUR
APOSOR303191-1G
APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formel:
C₁₈H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14635842 CAS-Nummer: 856438-23-8 |