18-(Benzyloxy)-18-oxooctadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303206-500MG
APOSOR303206-500MGEA
782
EUR
APOSOR303206-500MG
18-(Benzyloxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(Benzyloxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formel:
C₂₅H₄₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991736 CAS-Nummer: 189625-51-2 |