tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 14-(tert-Butoxy)-14-oxotetradecanoic acid, Tetradecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
OR303208-5G
APOSOR303208-5GEA 72.5 EUR
APOSOR303208-5G
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate
Formel: C₁₈H₃₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23136040
CAS-Nummer: 234082-00-9