Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303242-1G
OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA
180
EUR
APOSOR303242-1G
APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₄ Molecular Weight: 278.304 g/mol Schmelzpunkt: 132…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23989316 CAS-Nummer: 83909-56-2 |