(1R)-5-tert-Butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine ≥ ee 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR303308-500MG
APOSOR303308-500MGEA
1350
EUR
APOSOR303308-500MG
(1R)-5-tert-Butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine ≥ ee 99%
(1R)-5-tert-Butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Formel:
C₁₃H₁₉N Molecular Weight: 189,297 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11515603 CAS-Nummer: 808756-83-4 |