(1R,2R)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303309-500MG
APOSOR303309-500MGEA
560
EUR
APOSOR303309-500MG
(1R,2R)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid 97+%
(1R,2R)-2-Methylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19228131 CAS-Nummer: 10487-86-2 |