5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR303319-1G
APOSOR303319-1GEA
104
EUR
APOSOR303319-1G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 205,009 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22052492 CAS-Nummer: 54367-67-8 |