Ethyl potassium oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303345-25G
APOSOR303345-25GEA
145
EUR
APOSOR303345-25G
Ethyl potassium oxalate
Ethyl potassium oxalate
Formel:
C₄H₅KO₄ Schmelzpunkt: 220…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045861 CAS-Nummer: 1906-57-6 EINECS: 217-606-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |