4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine, 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidine, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-piperidine
OR303478-1G
OR303478-500MG
APOSOR303478-1GEA
105
EUR
APOSOR303478-1G
APOSOR303478-500MG
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(1-Piperidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368524 CAS-Nummer: 852227-96-4 |