Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303486-5G
APOSOR303486-5GEA
192
EUR
APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel:
C₂₆H₃₂B₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294538 CAS-Nummer: 863992-56-7 |