9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303500-1G
APOSOR303500-1GEA 56.7 EUR
APOSOR303500-1G
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formel: C₃₅H₅₃BO₂
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16294553
CAS-Nummer: 302554-81-0