9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR303501-5G
APOSOR303501-5GEA
39.3
EUR
APOSOR303501-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel:
C₂₇H₃₆B₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704230 CAS-Nummer: 325129-69-9 |