9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
OR303506-25G
APOSOR303506-25GEA
75.4
EUR
APOSOR303506-25G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Formel:
C₁₅H₁₅BO₂ Molecular Weight: 238.09 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08704227 CAS-Nummer: 333432-28-3 |