4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Ethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303559-5G
APOSOR303559-5GEA 85.7 EUR
APOSOR303559-5G
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₁BO₂
Molecular Weight: 232.126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18643353
CAS-Nummer: 1075719-87-7