2-(Methylsulphonyl)-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303635-500MG
APOSOR303635-500MGEA 171 EUR
APOSOR303635-500MG
2-(Methylsulphonyl)-3-nitropyridine
2-(Methylsulphonyl)-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₄S
Molecular Weight: 202,19 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140367
CAS-Nummer: 56825-29-7