5-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303666-500MG
APOSOR303666-500MGEA
69.6
EUR
APOSOR303666-500MG
5-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine
5-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Formel:
C₇H₆ClN₅ Molecular Weight: 195,61 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100211 CAS-Nummer: 168893-69-4 |