4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303715-25G
APOSOR303715-25GEA
87
EUR
APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂ Molecular Weight: 173 g/mol Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276124 CAS-Nummer: 166526-03-0 |