Methyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303727-1G
APOSOR303727-1GEA 538 EUR
APOSOR303727-1G
Methyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate 95%
Methyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Formel: C₇H₄Cl₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193110
CAS-Nummer: 89247-05-2