2-Chloro-4-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-methyl-5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine
OR303736-1G
APOSOR303736-1GEA
538
EUR
APOSOR303736-1G
2-Chloro-4-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
2-Chloro-4-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formel:
C₉H₁₀ClN Molecular Weight: 167,64 g/mol Schmelzpunkt: 47…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056605 CAS-Nummer: 267242-99-9 |