6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303738-500MG
APOSOR303738-500MGEA
336
EUR
APOSOR303738-500MG
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂S Molecular Weight: 202.28 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03230019 CAS-Nummer: 103983-07-9 |