5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303739-500MG
APOSOR303739-500MGEA
299
EUR
APOSOR303739-500MG
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
5-(Cyanomethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140276 CAS-Nummer: 1221791-92-9 |