Ethyl-3-chlorpicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 0 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chlorpicolinat
Ethyl-3-chlorpicolinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Siedepunkt: 104…106 °C/0,7mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656307
CAS-Nummer: 128073-20-1