4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Iodo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
OR303775-5G
APOSOR303775-5GEA 78.3 EUR
APOSOR303775-5G
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
4-Iodo-2-methoxynicotinaldehyde
Formel: C₇H₆INO₂
Molecular Weight: 263.03 g/mol
Schmelzpunkt: 96…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662396
CAS-Nummer: 158669-26-2