2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303784-1G
OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA
180
EUR
APOSOR303784-1G
APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656857 CAS-Nummer: 33814-94-7 |