6-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303789-500MG
APOSOR303789-500MGEA
0
EUR
APOSOR303789-500MG
6-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
6-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09941635 CAS-Nummer: 187143-22-2 |