6-(Methylsulphonyl)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR303790-500MG
APOSOR303790-500MGEA 336 EUR
APOSOR303790-500MG
6-(Methylsulphonyl)nicotinaldehyde
6-(Methylsulphonyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₇NO₃S
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16140366
CAS-Nummer: 1221792-08-0