4,6-Dichlornicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR303826-1G
APOSOR303826-1GEA
0
EUR
APOSOR303826-1G
4,6-Dichlornicotinamid
4,6-Dichlornicotinamid
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O Molecular Weight: 191,0200 g/mol Schmelzpunkt: 153…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646073 CAS-Nummer: 70593-57-6 |