6-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303877-500MG
APOSOR303877-500MGEA
560
EUR
APOSOR303877-500MG
6-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-pyridinylamine
Formel:
C₁₁H₉BrN₂O₂S Molecular Weight: 313,18 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140339 CAS-Nummer: 1221791-76-9 |