Diethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303898-500MG
APOSOR303898-500MGEA
661
EUR
APOSOR303898-500MG
Diethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Diethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₄ Molecular Weight: 288,31 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140279 CAS-Nummer: 1221792-74-0 |