Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303911-5G
APOSOR303911-5GEA
275
EUR
APOSOR303911-5G
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 220.228 g/mol Schmelzpunkt: 192…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03069208 CAS-Nummer: 2627-58-9 |