4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminocarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, 4-(Aminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
OR303954-500MG
APOSOR303954-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR303954-500MG
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₃ Molecular Weight: 247,0979 g/mol Schmelzpunkt: 175…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663887 CAS-Nummer: 179117-44-3 |