5-Ethyl-2-methylpiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30399-1G
OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA
0
EUR
APOSOR30399-1G
APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Formel:
C₈H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023134 CAS-Nummer: 104-89-2 |