2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303996-500MG
APOSOR303996-500MGEA
214
EUR
APOSOR303996-500MG
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
2-(Benzylamino)-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₁H₁₄N₂ Molecular Weight: 174.242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10014472 CAS-Nummer: 99840-51-4 |