(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutan-1-ol
OR304010-5G
APOSOR304010-5GEA
94.4
EUR
APOSOR304010-5G
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol 97+%
(S)-(-)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenyl-1-butanol
Used in enantioselective reduction of ketones and oxime ethers. J.Chem. Soc. Perkin Trans: .I, 1985, 2039
Formel:
C₁₇H₂₁NO Molecular Weight: 255.36 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318248 CAS-Nummer: 78603-95-9 |