Iminodibenzyl
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
OR30408-5G
APOSOR30408-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30408-5G
Iminodibenzyl
Iminodibenzyl
Formel: C₁₄H₁₃N
Molecular Weight: 195,27 g/mol
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005070
CAS-Nummer: 494-19-9
EINECS: 207-787-1