(S)-(+)-Ethyl-3-hydroxybutyrat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR304080-1G
APOSOR304080-1GEA 21.9 EUR
APOSOR304080-1G
(S)-(+)-Ethyl-3-hydroxybutyrat 95%
(S)-(+)-Ethyl-3-hydroxybutyrat
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 180…182 °C
Dichte: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066206
CAS-Nummer: 56816-01-4
EINECS: 260-393-1